Tetrafluoruro de estaño 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6580-1G PC6580-5G
APOSPC6580-1GEA 114 EUR
APOSPC6580-1G APOSPC6580-5G
Tetrafluoruro de estaño 98%
Tetrafluoruro de estaño
Formula: SnF₄
MW: 194,7 g/mol
Pto. de fusión: 705 °C (subl.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042541
Núm. CAS: 7783-62-2
EINECS: 232-016-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III