Cloruro de 2-bromo-4-(trifluorometil)bencenosulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6581-25G PC6581-5G
APOSPC6581-25GEA 174 EUR
APOSPC6581-25G APOSPC6581-5G
Cloruro de 2-bromo-4-(trifluorometil)bencenosulfonilo 97%
Cloruro de 2-bromo-4-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323,52 g/mol
Pto. Ebullición: 235…236 °C
Densidad: 1,865 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094394
Núm. CAS: 54403-98-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II