Cloruro de 2-bromo-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6582-25G PC6582-5G
APOSPC6582-25GEA 145 EUR
APOSPC6582-25G APOSPC6582-5G
Cloruro de 2-bromo-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Cloruro de 2-bromo-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323,52 g/mol
Pto. Ebullición: 230…231 °C
Densidad: 1,854 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094395
Núm. CAS: 176225-08-4
UN: 1759
ADR: 8,III