HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6587-100G PC6587-1KG PC6587-500G
APOSPC6587-100GEA 21.9 EUR
APOSPC6587-100G APOSPC6587-1KG APOSPC6587-500G
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Peptide coupling reagent.
Formula: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
Pto. de fusión: 200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075445
Núm. CAS: 94790-37-1
EINECS: 423-020-5