3-Cloro-5-fluoro-4-hidroxibenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6621-1G PC6621-5G
APOSPC6621-1GEA 46.4 EUR
APOSPC6621-1G APOSPC6621-5G
3-Cloro-5-fluoro-4-hidroxibenzaldehído
3-Cloro-5-fluoro-4-hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₄ClFO₂
Pto. de fusión: 134…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 870704-13-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III