Ácido 6-fluoro-2-naftoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6622-1G PC6622-5G
APOSPC6622-1GEA 132 EUR
APOSPC6622-1G APOSPC6622-5G
Ácido 6-fluoro-2-naftoico 97%
Ácido 6-fluoro-2-naftoico
Formula: C₁₁H₇FO₂
MW: 190,1700 g/mol
Pto. de fusión: 242…246 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200717
Núm. CAS: 5043-01-6