5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6623-1G PC6623-25G PC6623-5G
APOSPC6623-1GEA 14.7 EUR
APOSPC6623-1G APOSPC6623-25G APOSPC6623-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
Pto. de fusión: 86…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05865218
Núm. CAS: 627871-16-3