2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6625-1G PC6625-5G PC6625-25G
APOSPC6625-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6625-1G APOSPC6625-5G APOSPC6625-25G
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 98%
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237,0000 g/mol
Pto. de fusión: 118…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973422
Núm. CAS: 64695-84-7