Pentafluoruro de tántalo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6630-25G PC6630-5G
APOSPC6630-25GEA 611 EUR
APOSPC6630-25G APOSPC6630-5G
Pentafluoruro de tántalo 99%
Pentafluoruro de tántalo
Formula: F₅Ta
Pto. Ebullición: 229,5 °C
Pto. de fusión: 97 °C
Densidad: 4,74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042542
Núm. CAS: 7783-71-3
UN: 3260
ADR: 8,II