2,4-Diamino-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6632-1G PC6632-25G PC6632-5G
APOSPC6632-1GEA 74.1 EUR
APOSPC6632-1G APOSPC6632-25G APOSPC6632-5G
2,4-Diamino-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine
2,4-Diamino-6-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine
Formula: C₁₀H₈F₃N₅
Pto. Ebullición: 333…334 °C
Pto. de fusión: 207…211 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00268708
Núm. CAS: 30508-78-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II