Tetrabutilamonio fluoruro trihidrato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Fluoruro de tetrabutilamonio trihidrato
PC6633T-500G PC6633T-1KG
APOSPC6633T-500GEA 66.7 EUR
APOSPC6633T-500G APOSPC6633T-1KG
Tetrabutilamonio fluoruro trihidrato 97%
Tetrabutilamonio fluoruro trihidrato
Technical bulletin available
Formula: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
MW: 315.51 g/mol
Pto. de fusión: 54…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149981
Núm. CAS: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
UN: 1759
ADR: 8 III