Tetrabutilamonio hexafluorofosfato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Hexafluorofosfato de tetrabutilamonio
PC6634-25G PC6634-100G PC6634-500G
APOSPC6634-25GEA 31.9 EUR
APOSPC6634-25G APOSPC6634-100G APOSPC6634-500G
Tetrabutilamonio hexafluorofosfato 98%
Tetrabutilamonio hexafluorofosfato
Formula: C₁₆H₃₆F₆NP
MW: 387.43 g/mol
Pto. de fusión: 244…248 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011748
Núm. CAS: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6