Tetrabutilamonio trifluorometanosulfonato 99%
Proveedor: Apollo Scientific
PC6636-25G PC6636-5G
APOSPC6636-25GEA 202 EUR
APOSPC6636-25G APOSPC6636-5G
Tetrabutilamonio trifluorometanosulfonato 99%
Tetrabutilamonio trifluorometanosulfonato
Formula: C₁₇H₃₆F₃NO₃S
MW: 391.54 g/mol
Pto. de fusión: 112…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042585
Núm. CAS: 35895-70-6