1,1,2,2-Tetraclorotetrafluorociclobutano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6640-25G PC6640-5G
APOSPC6640-25GEA 503 EUR
APOSPC6640-25G APOSPC6640-5G
1,1,2,2-Tetraclorotetrafluorociclobutano 97%
1,1,2,2-Tetraclorotetrafluorociclobutano
Formula: C₄Cl₄F₄
Pto. Ebullición: 131…133 °C
Pto. de fusión: 84…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039440
Núm. CAS: 336-50-5
EINECS: 206-409-2