1-(3-Fluorophenyl)propanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6641-1G PC6641-5G
APOSPC6641-1GEA 58 EUR
APOSPC6641-1G APOSPC6641-5G
1-(3-Fluorophenyl)propanol
1-(3-Fluorophenyl)propanol
Formula: C₉H₁₁FO
Pto. Ebullición: 115 °C/17mmHg
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062380
Núm. CAS: 701-38-2