1,1,2,2-Tetrafluoropropane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6645-5G PC6645-10G
APOSPC6645-5GEA 590 EUR
APOSPC6645-5G APOSPC6645-10G
1,1,2,2-Tetrafluoropropane 97%
1,1,2,2-Tetrafluoropropane
Formula: C₃H₄F₄
Pto. Ebullición: –0,8 °C
Pto. de fusión: –121 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798128
Núm. CAS: 40723-63-5
UN: 3161
ADR: 2.1,