1-Bromo-2,6-bis(trifluoromethyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1,3-bis(trifluoromethyl)benzene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-2-bromobenzene
PC6654-25G
APOSPC6654-25GEA 119 EUR
APOSPC6654-25G
1-Bromo-2,6-bis(trifluoromethyl)benzene
1-Bromo-2,6-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₃BrF₆
MW: 293,0038 g/mol
Pto. Ebullición: 86 °C/29mmHg
Pto. de fusión: 51…52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236210
Núm. CAS: 118527-30-3