Ácido 2,2-difluoro-4-pentenoico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2-Difluoropent-4-enoic acid
PC6655-1G PC6655-25G PC6655-5G
APOSPC6655-1GEA 72.5 EUR
APOSPC6655-1G APOSPC6655-25G APOSPC6655-5G
Ácido 2,2-difluoro-4-pentenoico
Ácido 2,2-difluoro-4-pentenoico
Formula: C₅H₆F₂O₂
MW: 136.1 g/mol
Pto. Ebullición: 73 °C/11mmHg
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800642
Núm. CAS: 55039-89-9
UN: 3265
ADR: 8 II