1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6658-25G PC6658-5G
APOSPC6658-25GEA 306 EUR
APOSPC6658-25G APOSPC6658-5G
1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol 90%
1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol
Formula: C₉H₆F₁₄O₂
Pto. Ebullición: 140 °C/5mmHg
Pto. de fusión: 108…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153275
Núm. CAS: 203303-01-9