2-Fluoro-m-cresol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-3-methylphenol
PC6668-5G PC6668-1G PC6668-25G
APOSPC6668-5GEA 31.9 EUR
APOSPC6668-5G APOSPC6668-1G APOSPC6668-25G
2-Fluoro-m-cresol
2-Fluoro-m-cresol
Formula: C₇H₇FO
MW: 126.1300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835186
Núm. CAS: 77772-72-6