4-(3-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(3-Fluorophenoxy)piperidinehydrochloride
PC6669-1G PC6669-250MG
APOSPC6669-1GEA 105 EUR
APOSPC6669-1G APOSPC6669-250MG
4-(3-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
4-(3-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅ClFNO
MW: 231,690 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445760
Núm. CAS: 3202-36-6