2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole
PC6674-25G PC6674-100G PC6674-500G
APOSPC6674-25GEA 21.9 EUR
APOSPC6674-25G APOSPC6674-100G APOSPC6674-500G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol 98%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol
Formula: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Pto. Ebullición: 129…130 °C
Densidad: 1,308 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236217
Núm. CAS: 1583-59-1
EINECS: 216-431-4
UN: 1993
ADR: 3,III