2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluorophenyl)ethanone
PC6681D-25G PC6681D-5G
APOSPC6681D-25GEA 403 EUR
APOSPC6681D-25G APOSPC6681D-5G
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 99%
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone
Formula: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Pto. Ebullición: 79 °C/50mmHg
Densidad: 1,372 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039236
Núm. CAS: 708-64-5
EINECS: 211-903-6
UN: 1224
ADR: 3,II