4-Fluoro-2-(trifluorometil)fenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride
PC6683-5G PC6683-25G
APOSPC6683-5GEA 55.1 EUR
APOSPC6683-5G APOSPC6683-25G
4-Fluoro-2-(trifluorometil)fenol
4-Fluoro-2-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Pto. de fusión: 51…55 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00061290
Núm. CAS: 130047-19-7
UN: 3261
ADR: 8,III