2,3,4,5-Tetrafluoroanilina 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC6685-1G PC6685-5G PC6685-25G
APOSPC6685-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6685-1G APOSPC6685-5G APOSPC6685-25G
2,3,4,5-Tetrafluoroanilina 98%
2,3,4,5-Tetrafluoroanilina
Formula: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Pto. Ebullición: 78 °C/13mmHg
Pto. de fusión: 27…29 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025153
Núm. CAS: 5580-80-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR