ω-ω-Difluoroacetofenona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Difluoroacetofenona, α-α-Difluoroacetofenona
PC6686-1G PC6686-5G
APOSPC6686-1GEA 71.2 EUR
APOSPC6686-1G APOSPC6686-5G
ω-ω-Difluoroacetofenona 95%
ω-ω-Difluoroacetofenona
Formula: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Pto. Ebullición: 63…65 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06246879
Núm. CAS: 395-01-7
UN: 1993
ADR: 3,III