Ethyl iododifluoroacetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2,2-difluoro-2-iodoacetate, Ethyl difluoro(iodo)acetate
PC6688-25G
APOSPC6688-25GEA 214 EUR
APOSPC6688-25G
Ethyl iododifluoroacetate 97%
Ethyl iododifluoroacetate
Formula: C₄H₅F₂IO₂
MW: 249,9826 g/mol
Pto. Ebullición: 65 °C/2mmHg
Densidad: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798135
Núm. CAS: 7648-30-8