2,3,4-Trifluoroiodobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2,3-Trifluoro-4-iodobenzene
PC6691-100G
PC6691-25G
PC6691-5G
APOSPC6691-100GEA
29
EUR
APOSPC6691-100G
APOSPC6691-25G
APOSPC6691-5G
2,3,4-Trifluoroiodobenzene
2,3,4-Trifluoroiodobenzene
Formula:
C₆H₂F₃I MW: 257,9798 g/mol Pto. de inflamación: 68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788551 Núm. CAS: 459424-72-7 |