4'-Fluorobutirofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Fluorophenyl)butan-1-one
PC6692-25G
APOSPC6692-25GEA 423 EUR
APOSPC6692-25G
4'-Fluorobutirofenona 97%
4'-Fluorobutirofenona
Formula: C₁₀H₁₁FO
MW: 166,2 g/mol
Pto. Ebullición: 230…232 °C
Pto. de fusión: 35…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017967
Núm. CAS: 582-83-2
EINECS: 209-492-3