6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylic acid hydrazide
PC6698-1G PC6698-5G
APOSPC6698-1GEA 156 EUR
APOSPC6698-1G APOSPC6698-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide 95+%
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide
Formula: C₇H₆F₅N₃O
Pto. de fusión: 128…131 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01862651
Núm. CAS: 386715-32-8