4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Fluoroethylene Carbonate, 4-Fluoro-2-oxo-1,3-dioxolane
PC6702-100G PC6702-10G PC6702-25G
APOSPC6702-100GEA 37.7 EUR
APOSPC6702-100G APOSPC6702-10G APOSPC6702-25G
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 97%
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Formula: C₃H₃FO₃
Pto. Ebullición: 212 °C
Pto. de fusión: 28…23 °C
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06247543
Núm. CAS: 114435-02-8