tert-Butyl-2-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylcarbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl N-{2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}carbamate
PC6705-1G PC6705-250MG
APOSPC6705-1GEA 94.4 EUR
APOSPC6705-1G APOSPC6705-250MG
tert-Butyl-2-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylcarbamate 95%
tert-Butyl-2-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylcarbamate
Formula: C₁₄H₂₀F₃N₃O₂
Pto. de fusión: 129…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00728760
Núm. CAS: 215655-42-8