1,2,3,4-Tetrafluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6710-100G PC6710-25G
APOSPC6710-100GEA 313 EUR
APOSPC6710-100G APOSPC6710-25G
1,2,3,4-Tetrafluorobenceno 98%
1,2,3,4-Tetrafluorobenceno
Formula: C₆H₂F₄
MW: 150,08 g/mol
Pto. Ebullición: 94…96 °C
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000285
Núm. CAS: 551-62-2
EINECS: 208-997-6
UN: 1993
ADR: 3,II