(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6711-1G PC6711-250MG
APOSPC6711-1GEA 122 EUR
APOSPC6711-1G APOSPC6711-250MG
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide 97%
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide
Formula: C₈H₇ClFNO
Pto. de fusión: 171…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180958
Núm. CAS: 306937-35-9