2,4-Dibromo-6-fluorofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6713-100G PC6713-25G PC6713-5G
APOSPC6713-100GEA 0 EUR
APOSPC6713-100G APOSPC6713-25G APOSPC6713-5G
2,4-Dibromo-6-fluorofenol 97%
2,4-Dibromo-6-fluorofenol
Formula: C₆H₃Br₂FO
Pto. de fusión: 35…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042233
Núm. CAS: 576-86-3