3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(4-Fluorophenyl)pyrazole-4-carboxaldehyde
PC6717-25G PC6717-5G
APOSPC6717-25GEA 203 EUR
APOSPC6717-25G APOSPC6717-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇FN₂O
MW: 190,18 g/mol
Pto. de fusión: 166…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01922131
Núm. CAS: 306936-57-2