3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6718-1G PC6718-250MG
APOSPC6718-1GEA 69.6 EUR
APOSPC6718-1G APOSPC6718-250MG
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol 97%
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
Formula: C₁₃H₇F₃N₂S
Pto. de fusión: 181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180674
Núm. CAS: 104960-49-8