1,2,3,5-Tetrafluorobenceno 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6720-5G PC6720-1G PC6720-25G
APOSPC6720-5GEA 102 EUR
APOSPC6720-5G APOSPC6720-1G APOSPC6720-25G
1,2,3,5-Tetrafluorobenceno 97+%
1,2,3,5-Tetrafluorobenceno
Formula: C₆H₂F₄
MW: 150,08 g/mol
Pto. Ebullición: 82…83 °C
Pto. de fusión: –48 °C
Densidad: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000302
Núm. CAS: 2367-82-0
EINECS: 219-126-4
UN: 1993
ADR: 3,II