2,6-Dicloro-5-fluoronicotinato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6724-1G PC6724-5G PC6724-25G
APOSPC6724-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6724-1G APOSPC6724-5G APOSPC6724-25G
2,6-Dicloro-5-fluoronicotinato de metilo
2,6-Dicloro-5-fluoronicotinato de metilo
Formula: C₇H₄Cl₂FNO₂
Pto. Ebullición: 84…86 °C/0,1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180634
Núm. CAS: 189281-66-1