1,2,4,5-Tetrafluorobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6730-10G PC6730-250G PC6730-50G
APOSPC6730-10GEA 21.9 EUR
APOSPC6730-10G APOSPC6730-250G APOSPC6730-50G
1,2,4,5-Tetrafluorobenceno 99%
1,2,4,5-Tetrafluorobenceno
Formula: C₆H₂F₄
MW: 150,08 g/mol
Pto. Ebullición: 90 °C
Pto. de fusión: 44319 °C
Densidad: 1,344 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000307
Núm. CAS: 327-54-8
EINECS: 206-319-3
UN: 1993
ADR: 3,II