Ácido 2-cloro-3-(trifluorometil)benzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-cloro-α-α-α-trifluoro-m-toluico
PC6734-5G PC6734-1G PC6734-25G
APOSPC6734-5GEA 24.8 EUR
APOSPC6734-5G APOSPC6734-1G APOSPC6734-25G
Ácido 2-cloro-3-(trifluorometil)benzoico 98%
Ácido 2-cloro-3-(trifluorometil)benzoico
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Pto. de fusión: 132…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792415
Núm. CAS: 39226-97-6