Ácido 2,3,4,5-tetrafluorobenzoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6735-25G PC6735-500G PC6735-100G PC6735-1KG
APOSPC6735-25GEA 0 EUR
APOSPC6735-25G APOSPC6735-500G APOSPC6735-100G APOSPC6735-1KG
Ácido 2,3,4,5-tetrafluorobenzoico 99%
Ácido 2,3,4,5-tetrafluorobenzoico
Formula: C₇H₂F₄O₂
MW: 194,09 g/mol
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009613
Núm. CAS: 1201-31-6