Ácido 2,3,5-trifluoroisonicotinico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
PC6737-1G
PC6737-5G
APOSPC6737-1GEA
139
EUR
APOSPC6737-1G
APOSPC6737-5G
Ácido 2,3,5-trifluoroisonicotinico
Ácido 2,3,5-trifluoroisonicotinico
Formula:
C₆H₂F₃NO₂ MW: 177.08 g/mol Pto. de fusión: 106…112 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03840205 Núm. CAS: 675602-91-2 |