(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6738-1G PC6738-500MG PC6738-5G
APOSPC6738-1GEA 0 EUR
APOSPC6738-1G APOSPC6738-500MG APOSPC6738-5G
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Formula: C₄H₉ClFN
Pto. de fusión: 183…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038718
Núm. CAS: 136725-53-6