Tetrafluoro-p-benzoquinona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetrafluoroquinone, 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzoquinone, Tetrafluoro-1,4-benzoquinone, p-Fluoranil, 4-Fluoranil
PC6740-1G
APOSPC6740-1GEA 36.4 EUR
APOSPC6740-1G
Tetrafluoro-p-benzoquinona 97%
Tetrafluoro-p-benzoquinona
High potential quinone; undergoes Diels-Alder cyclo-additions; complexes with a wide range of electron donors
Formula: C₆F₄O₂
MW: 180,06 g/mol
Pto. de fusión: 183…186 °C (subl.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001592
Núm. CAS: 527-21-9
EINECS: 208-411-9