Cloruro de 2,3,4,5-tetrafluorobenzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3,4,5-tetrafluorobenzoylchloride
PC6742-100G PC6742-250G PC6742-25G PC6742-500G
APOSPC6742-100GEA 92.8 EUR
APOSPC6742-100G APOSPC6742-250G APOSPC6742-25G APOSPC6742-500G
Cloruro de 2,3,4,5-tetrafluorobenzoilo 98%
Cloruro de 2,3,4,5-tetrafluorobenzoilo
Formula: C₇HClF₄O
MW: 212,53 g/mol
Densidad: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075164
Núm. CAS: 94695-48-4
UN: 3265
ADR: 8,III