2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanodiol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6745-25G PC6745-5G PC6745-100G
APOSPC6745-25GEA 171 EUR
APOSPC6745-25G APOSPC6745-5G APOSPC6745-100G
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanodiol 98%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanodiol
Formula: C₄H₆F₄O₂
Pto. Ebullición: 110…112 °C/13mmHg
Pto. de fusión: 80…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042375
Núm. CAS: 425-61-6