3-Bromo-5-fluoropiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6747-100G PC6747-1G PC6747-50G
APOSPC6747-100GEA 277 EUR
APOSPC6747-100G APOSPC6747-1G APOSPC6747-50G
3-Bromo-5-fluoropiridina 97%
3-Bromo-5-fluoropiridina
Formula: C₅H₃BrFN
Pto. Ebullición: 78 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 24…28 °C
Pto. de inflamación: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112555
Núm. CAS: 407-20-5