1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC6752-25G PC6752-5G
APOSPC6752-25GEA 328 EUR
APOSPC6752-25G APOSPC6752-5G
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formula: C₆H₃Br₂F₉O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094408
Núm. CAS: 396716-51-1