3',4',5'-Trifluoroacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6755-5G PC6755-100G PC6755-25G
APOSPC6755-5GEA 21.9 EUR
APOSPC6755-5G APOSPC6755-100G APOSPC6755-25G
3',4',5'-Trifluoroacetofenona 98%
3',4',5'-Trifluoroacetofenona
Formula: C₈H₅F₃O
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083533
Núm. CAS: 220141-73-1